Silver tetrafluoroborate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Argentous tetrafluoroborate
11539.09
11539.18
11539.09EA
172
EUR
11539.09
11539.18
Silver tetrafluoroborate ≥99%
Silver tetrafluoroborate
Purity: 99%
CAS No.: 14104-20-2
Molecular Formula: AgBF4
Formula Weight: 194.67
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 200° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003408
Fórmula:
AgBF₄ Peso Molecular: 194.67 g/mol Ponto de Fusão: 200 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003408 Número CAS: 14104-20-2 EINECS: 237-956-5 UN: 3260 ADR: 8 II |