Print…
Silver tetrafluoroborate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Argentous tetrafluoroborate
197090100 197090500 197090010
ACRO197090100EA 159 EUR
ACRO197090100 ACRO197090500 ACRO197090010
Silver tetrafluoroborate 99%
Silver tetrafluoroborate
Fórmula: AgBF₄
Peso Molecular: 194.67 g/mol
Ponto de Fusão: 200
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003408
Número CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Beige Crystalline powder
Assay ≥43.92 % (BF4)