Print…

1-Naftol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo

Sinônimos: α-Naftol

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

N2780-100G N2780-10G
SIALN2780-100GEA 807 EUR
SIALN2780-100G SIALN2780-10G
1-Naftol, Sigma-Aldrich®
1-Naftol
Fórmula: C₁₀H₈O
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Ponto de ebulição: 282
Ponto de Fusão: 94
Densidade: 1.224 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 125
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003930
Número CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3ec90dc9c3aaa5f4d795a855d487dabe432747&vid=155c70585a9ec4dd427b1a53f47c6c6f137f7055&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR