Print…
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N1607-100G N1607-500G
SIALN1607-100GEA 54.3 EUR
SIALN1607-100G SIALN1607-500G
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Fórmula: C₁₂H₆O₃
Ponto de ebulição: 425 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 267…270 °C
Número MDL : MFCD00006925
Número CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2