Print…
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
A13519.0B A13519.18 A13519.30
A13519.0BEA 164 EUR
A13519.0B A13519.18 A13519.30
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥97%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 81-84-5 Molecular Formula: C12H6O3 Formula Weight: 198.18 Melting Point: 269-273° Beilstein Reference: 153190
Fórmula: C₁₂H₆O₃
Ponto de ebulição: 425 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 269…273 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006925
Número CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2