Print…
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
128141000 128145000 128140025
ACRO128141000EA 30.3 EUR
ACRO128141000 ACRO128145000 ACRO128140025
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 97%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Fórmula: C₁₂H₆O₃
Ponto de ebulição: 425 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >269 °C
Ponto de Inflamação: 272 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006925
Número CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2
Encomendar
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥269 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %