Print…
1,6-Dimethoxynaphthalene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2,5-Dimethoxynaphthalene
L18129.06 L18129.03
L18129.06EA 84.6 EUR
L18129.06 L18129.03
1,6-Dimethoxynaphthalene ≥98%
1,6-Dimethoxynaphthalene
Purity: 98+% CAS No.: 3900-49-0 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Melting Point: 58-59° Boiling Point: 123°/0.8mm MDL No.: MFCD00086330
Fórmula: C₁₂H₁₂O₂
Peso Molecular: 188.23 g/mol
Ponto de ebulição: 123 °C (0.8 mmHg)
Ponto de Fusão: 58…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00086330
Número CAS: 3900-49-0