Print…
4-Methoxy-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
174556-25G 174556-5G
SIAL174556-25GEA 471 EUR
SIAL174556-25G SIAL174556-5G
4-Methoxy-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-1-naphthol
Fórmula: C₁₁H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131 °C
Número MDL : MFCD00003976
Número CAS: 84-85-5
EINECS: 201-566-3