Print…
1-Nitroso-2-naphthol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
151530250 151531000 151535000
ACRO151530250EA 44.2 EUR
ACRO151530250 ACRO151531000 ACRO151535000
1-Nitroso-2-naphthol 98%
1-Nitroso-2-naphthol
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de ebulição: 304 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 104…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003884
Número CAS: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
UN: 3077
Merck Index: 12,06739
Encomendar
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)