Print…
Dansyl hydrazide
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: Dansyl hydrazine, 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl hydrazine, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonohydrazide
02101474.2 02101474.5 0210147401
ICNA02101474.2EA 69.2 EUR
ICNA02101474.2 ICNA02101474.5 ICNA0210147401
Dansyl hydrazide
Dansyl hydrazide
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃O₂S
Número MDL : MFCD00003986
Número CAS: 33008-06-9
EINECS: 251-337-7