Print…
Cloreto de dansilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
MQ200
39220-1G-F 39220-50G-F 39220-5G-F
SIAL39220-1G-FEA 164 EUR
SIAL39220-1G-F SIAL39220-50G-F SIAL39220-5G-F
Cloreto de dansilo, Sigma-Aldrich®
Dansyl chloride
Fórmula: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Peso Molecular: 269.75 g/mol
Ponto de Fusão: 69…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003985
Número CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02840