Print…
Cloreto de dansilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.03094.0001 1.03094.0010
1.03094.0001EA 77.3 EUR
1.03094.0001 1.03094.0010
Cloreto de dansilo, Sigma-Aldrich®
Dansyl chloride
Fórmula: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Ponto de Fusão: 69…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003985
Número CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02840