Print…
Cloreto de dansilo 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
A13828.14 A13828.03 A13828.06
A13828.14EA 532 EUR
A13828.14 A13828.03 A13828.06
Cloreto de dansilo 96%
Dansyl chloride
Purity: 96+% CAS No.: 605-65-2 Molecular Formula: C12H12ClNO2S Formula Weight: 269.75 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Beilstein Reference: 2217205 Merck Reference: 14,2814 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00003985
Fórmula: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Peso Molecular: 269.75 g/mol
Ponto de Fusão: 69…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003985
Número CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02840