Print…
Cloreto de dansilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
115850010 115850050 115850250
ACRO115850010EA 65.3 EUR
ACRO115850010 ACRO115850050 ACRO115850250
Cloreto de dansilo 98%
Dansyl chloride
Fórmula: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Ponto de Fusão: 71…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003985
Número CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02840
Encomendar
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA