Print…
N, N-Dimetil-1-naftilamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
204170250 204171000 204170050 204175000
ACRO204170250EA 111 EUR
ACRO204170250 ACRO204171000 ACRO204170050 ACRO204175000
N, N-Dimetil-1-naftilamina 99%
N, N-Dimetil-1-naftilamina
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Ponto de ebulição: 139…140 °C (13 mmHg)
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003919
Número CAS: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03301
Encomendar
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %