Print…
6-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
B21791.06 B21791.14
B21791.06EA 70.9 EUR
B21791.06 B21791.14
6-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥99%
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Purity: 99% CAS No.: 16712-64-4 Molecular Formula: C11H8O3 Formula Weight: 188.18 Melting Point: 248-250° Beilstein Reference: 2692084
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Ponto de Fusão: 248…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060070
Número CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7