Print…
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
347650050 347650250
ACRO347650050EA 56.8 EUR
ACRO347650050 ACRO347650250
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Ponto de Fusão: 240…250 °C
Número MDL : MFCD00060070
Número CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7
Encomendar
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 250 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %