Print…
2-Hydroxy-1-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H45809-250G H45809-5G
SIALH45809-250GEA 151 EUR
SIALH45809-250G SIALH45809-5G
2-Hydroxy-1-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Número MDL : MFCD00004009
Número CAS: 2283-08-1
EINECS: 218-919-2