Print…
1-Hydroxy-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
109630-100G 109630-5G
SIAL109630-100GEA 44.7 EUR
SIAL109630-100G SIAL109630-5G
1-Hydroxy-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Ponto de ebulição: 375 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 205 °C
Número MDL : MFCD00003960
Número CAS: 86-48-6
EINECS: 201-674-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04859