Print…
1-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
149230050 149231000
ACRO149230050EA 20 EUR
ACRO149230050 ACRO149231000
1-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Ponto de ebulição: 375 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 199…205 °C
Ponto de Inflamação: >150 °C
Número MDL : MFCD00003960
Número CAS: 86-48-6
EINECS: 201-674-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04859
Encomendar
Appearance Cream to beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 205 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Specific optical rotation -36.0° to -40.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in dioxane)