1-Bromo-2-naphthol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18692.14
A18692.22
A18692.14EA
48.1
EUR
A18692.14
A18692.22
1-Bromo-2-naphthol ≥97%
1-Bromo-2-naphthol
Purity: 97%
CAS No.: 573-97-7
Molecular Formula: C10H7BrO
Formula Weight: 223.08
Melting Point: 76-81°
Beilstein Reference: 2044001
Fórmula:
C₁₀H₇BrO Ponto de ebulição: 314 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 76…81 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003869 Número CAS: 573-97-7 EINECS: 209-363-1 |