Print…
Cerium(III) sulphate 99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dicerium trisulphate
378660500 378662500
ACRO378660500EA 100 EUR
ACRO378660500 ACRO378662500
Cerium(III) sulphate 99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Cerium(III) sulphate
Fórmula: Ce₂O₁₂S₃
Peso Molecular: 568,42
Densidade: 2.89
Número CAS: 13454-94-9
EINECS: 236-644-6
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals
Titration Complexometric 46.0 to 50.0 % (Ce)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %