Trissulfeto de Dicério ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cerium (III) sulphide, Cerous sulphide
41856.06
41856.14
41856.06EA
115
EUR
41856.06
41856.14
Trissulfeto de Dicério ≥99.9% (baseado em metais)
Trissulfeto de Dicério
Purity: 99.9%
CAS No.: 12014-93-6
Molecular Formula: Ce2S3
Formula Weight: 376.43
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.02
Melting Point: 2100°
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00016007
Fórmula:
Ce₂S₃ Ponto de Fusão: 2100 °C Densidade: 5,02 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016007 Número CAS: 12014-93-6 EINECS: 234-603-7 UN: 3134 ADR: 4.3,III |