Óxido de Neodímio (III) ≥99.997% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
13837.14
13837.22
13837.14EA
153
EUR
13837.14
13837.22
Óxido de Neodímio (III) ≥99.997% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Óxido de Neodímio (III)
Purity: 99.997%
CAS No.: 1313-97-9
Molecular Formula: Nd2O3
Formula Weight: 336.48
Physical Form: Powder
Density: 7.24
Melting Point: 2272°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011134
Fórmula:
Nd₂O₃ Peso Molecular: 336.48 g/mol Ponto de ebulição: 3760 Ponto de Fusão: 2272 °C Densidade: 7.24 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011134 Número CAS: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Merck Index: 14,6450 |