Print…
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Praseodymium trinitrate hexahydrate
11240.14 11240.22
11240.14EA 196 EUR
11240.14 11240.22
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 15878-77-0 Molecular Formula: Pr(NO3)3.6H2O Formula Weight: 435.01 (326.92anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149826
Fórmula: N₃O₉Pr·6H₂O
Peso Molecular: 435,01
Ponto de Fusão: 56
Densidade: 2.233 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149826
Número CAS: 15878-77-0
EINECS: 233-796-5
UN: 1477
ADR: 5.1 III