Print…
Samarium diiodide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
409340-1G 409340-5G
SIAL409340-1GEA 218 EUR
SIAL409340-1G SIAL409340-5G
Samarium diiodide, Sigma-Aldrich®
Samarium diiodide
Fórmula: SmI₂
Número MDL : MFCD00058873
Número CAS: 32248-43-4