Print…
Dimethyl trisulphide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dimethyltrisulphide
H32913.06 H32913.14
H32913.06EA 109 EUR
H32913.06 H32913.14
Dimethyl trisulphide ≥98%
Dimethyl trisulphide
Purity: 98% CAS No.: 3658-80-8 Molecular Formula: C2H6S3 Formula Weight: 126.26 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.600 Odour: Stench Boiling Point: 165-175° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039808
Fórmula: C₂H₆S₃
Ponto de ebulição: 165…175 °C
Densidade: 1,203
Ponto de Inflamação: 52 °C (126 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039808
Número CAS: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
UN: 1993
ADR: 3,III