Print…
Dissulfeto de Di-terc-butil, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
247545-100ML 247545-500ML
SIAL247545-100MLEA 92.1 EUR
SIAL247545-100ML SIAL247545-500ML
Dissulfeto de Di-terc-butil, Sigma-Aldrich®
Dissulfeto de Di-terc-butil
Fórmula: C₈H₁₈S₂
Ponto de ebulição: 198 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0,9229 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008838
Número CAS: 110-06-5
EINECS: 203-734-1