Print…
Dissulfeto de Di-terc-butil 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
173620010 173622500 173620025
ACRO173620010EA 330 EUR
ACRO173620010 ACRO173622500 ACRO173620025
Dissulfeto de Di-terc-butil 98%
Dissulfeto de Di-terc-butil
Fórmula: C₈H₁₈S₂
Peso Molecular: 178.36 g/mol
Ponto de ebulição: 198…204 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0.93 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008838
Número CAS: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
UN: 3334
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %