Print…
Dimetilsulfóxido, SupraSolv® para cromatografia gasosa de headspace, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01900.1000 1.01900.2500 1.01900.0500
1.01900.1000EA 85.99 EUR
1.01900.1000 1.01900.2500 1.01900.0500
Dimetilsulfóxido, SupraSolv® para cromatografia gasosa de headspace, Supelco®
Dimetilsulfóxido
SupraSolv® solvents for headspace gas chromatography are developed particularly for the analysis of residual
solvents in drug substances, excipients and drug products according to ICH, Ph. Eur. and USP - SupraSolv® headspace solvents are tested for all residual solvents defined by the ICH.
Fórmula: (CH₃)₂SO
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18,5 °C
Densidade: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002089
Número CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 1000 g/L (20 °C)
Molar Mass 18.4 °C
Bulk Density 78.1 g/mol
Boiling Point 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C)
Explosion Limit 1.8 - 63.0%(V)
Density 1.10 g/cm³ (20 °C)
Ignition Point 301 °C
Saturation Concentration 8.0 g/m³ (20 °C)
Viscosity Kinematic 2.14 mm²/s