Print…
Selenium trioxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
204315-10G 204315-50G
SIAL204315-10GEA 182 EUR
SIAL204315-10G SIAL204315-50G
Selenium trioxide, Sigma-Aldrich®
Selenium trioxide
Fórmula: O₃Se
Ponto de Fusão: 117,85…118.85 °C
Densidade: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Número CAS: 13768-86-0
EINECS: 237-385-1