Print…
Dióxido de selénio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
200107-25G 200107-5G
SIAL200107-25GEA 231 EUR
SIAL200107-25G SIAL200107-5G
Dióxido de selénio, Sigma-Aldrich®
Dióxido de selénio
Fórmula: SeO₂
Ponto de Fusão: 315 °C
Densidade: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003562
Número CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08508