Print…
Monovanadato de amónio 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
194910500 194912500 194910010 194910050
ACRO194910500EA 44.2 EUR
ACRO194910500 ACRO194912500 ACRO194910010 ACRO194910050
Monovanadato de amónio 99.5% para análise
Ammonium metavanadate
Fórmula: NH₄VO₃
Densidade: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011430
Número CAS: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572
Encomendar
Appearance White to light yellow to light green Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Cobalt (Co) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm