Print…
Ammonium hexafluorotitanate ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
43192.22 43192.14 43192.36
43192.22EA 451 EUR
43192.22 43192.14 43192.36
Ammonium hexafluorotitanate ≥99.99% (baseado nos metais)
Ammonium hexafluorotitanate
Purity: 99.99% CAS No.: 16962-40-6 Molecular Formula: (NH4)2TiF6 Formula Weight: 197.95 Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00010888
Fórmula: H₈F₆N₂Ti
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010888
Número CAS: 16962-40-6
EINECS: 241-036-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III