Ammonium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
455849-100G
455849-25G
SIAL455849-100GEA
253
EUR
SIAL455849-100G
SIAL455849-25G
Ammonium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Ammonium hydrogen sulphate
Fórmula:
H₅NO₄S Ponto de ebulição: 350 °C (1013 hPa) Densidade: 1,787 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00051073 Número CAS: 7803-63-6 EINECS: 232-265-5 UN: 2506 ADR: 8,II Merck Index: 12,00526 |