Print…
Ammonium hydrogen sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica), Purum p.a. analytical reagent
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Ammonium bisulphate
09848-1KG 09848-25KG
09848-1KGEA 93.53 EUR
09848-1KG HONC09848-25KG
Ammonium hydrogen sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica), Purum p.a. analytical reagent
Ammonium hydrogen sulphate
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Fórmula: H₅NO₄S
Peso Molecular: 115.11 g/mol
Ponto de ebulição: 350 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 121…145 °C
Densidade: 1.790 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051073
Número CAS: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN: 2506
ADR: 8 II
Merck Index: 12,00526
Encomendar
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm