Print…
Ammonium hydrogen sulphate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ammonium bisulphate
14485.14 14485.22 14485.36
14485.14EA 52.5 EUR
14485.14 14485.22 14485.36
Ammonium hydrogen sulphate ≥99.9% (baseado em metais)
Ammonium hydrogen sulphate
Purity: 99.9% CAS No.: 7803-63-6 Molecular Formula: NH4HSO4 Formula Weight: 115.10 Physical Form: Lump Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2506 MDL No.: MFCD00051073
Fórmula: H₅NO₄S
Ponto de ebulição: 350 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 146,9 °C
Densidade: 1,787 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051073
Número CAS: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN: 2506
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00526