Print…
Ammonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
216593-100G 216593-25G 216593-5G
SIAL216593-100GEA 570 EUR
SIAL216593-100G SIAL216593-25G SIAL216593-5G
Ammonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Ammonium hexafluorophosphate
Fórmula: H₄F₆NP
Ponto de Fusão: 198 °C
Densidade: 2,18 g/cm³ (18 °C)
Número MDL : MFCD00064642
Número CAS: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,00557