Print…
Ácido molibdíco 85 MoO3 basis ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
232084-100G 232084-500G
232084-100GEA 88.06 EUR
232084-100G 232084-500G
Ácido molibdíco 85 MoO3 basis ACS, Fluka™
Ácido molibdíco
Fórmula: H₂MoO₄
Peso Molecular: 161.95 g/mol
Ponto de ebulição: 300
Ponto de Fusão: 300
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036287
Número CAS: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Encomendar
Assay Min. 85.0 %
Insoluble in Ammonia Solution Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.2 %