Print…
Oxido de Trifenilfosfina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T84603-100G T84603-25G
SIALT84603-100GEA 120 EUR
SIALT84603-100G SIALT84603-25G
Oxido de Trifenilfosfina, Sigma-Aldrich®
Oxido de Trifenilfosfina
Fórmula: C₁₈H₁₅OP
Ponto de ebulição: ∼360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 155…158 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Número MDL : MFCD00002080
Número CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8