Oxido de Trifenilfosfina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12455.14
A12455.22
A12455.36
A12455.14EA
30.8
EUR
A12455.14
A12455.22
A12455.36
Oxido de Trifenilfosfina ≥99%
Oxido de Trifenilfosfina
Purity: 99%
CAS No.: 791-28-6
Molecular Formula: C18H15OP
Formula Weight: 278.29
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 153-159°
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 745854
MDL No.: MFCD00002080
Fórmula:
C₁₈H₁₅OP Ponto de ebulição: 360 °C Ponto de Fusão: 153…159 °C Densidade: 1,200 Ponto de Inflamação: 180 °C (356 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002080 Número CAS: 791-28-6 EINECS: 212-338-8 |