Print…
Oxido de Trifenilfosfina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
140430250 140431000 140435000
ACRO140430250EA 27.9 EUR
ACRO140430250 ACRO140431000 ACRO140435000
Oxido de Trifenilfosfina 99%
Oxido de Trifenilfosfina
Fórmula: C₁₈H₁₅OP
Peso Molecular: 278.29 g/mol
Ponto de ebulição: ∼360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 154…158 °C
Ponto de Inflamação: 180
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002080
Número CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8
Encomendar
Appearance White to pink-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %