Print…
Ferroceno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03978.0050 8.03978.5000
8.03978.0050EA 40.2 EUR
8.03978.0050 8.03978.5000
Ferroceno para síntese, Sigma-Aldrich®
Ferroceno
Fórmula: C₁₀H₁₀Fe
Ponto de ebulição: 249 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 172…175 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001427
Número CAS: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 186.03 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C
Vapor Pressure 3.4 hPa (100 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 150 °C