Print…
Tetrapropylammonium perruthenate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
330744-1G 330744-250MG
SIAL330744-1GEA 483 EUR
SIAL330744-1G SIAL330744-250MG
Tetrapropylammonium perruthenate, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium perruthenate
Fórmula: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Peso Molecular: 351.43 g/mol
Ponto de Fusão: 165
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00074914
Número CAS: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1 III