Tetrapropylammonium perruthenate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
B24511.88
B24511.02
B24511.77
B24511.88EA
601
EUR
B24511.88
B24511.02
B24511.77
Tetrapropylammonium perruthenate ≥98%
Tetrapropylammonium perruthenate
Purity: 98%
CAS No.: 114615-82-6
Molecular Formula: C12H28NO4Ru
Formula Weight: 351.43
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 160° dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00074914
Fórmula:
C₁₂H₂₈NO₄Ru Peso Molecular: 351.43 g/mol Ponto de Fusão: 160 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00074914 Número CAS: 114615-82-6 UN: 1479 ADR: 5.1 II |