Print…
Tetrapropylammonium perruthenate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
378390010 378392500
ACRO378390010EA 259 EUR
ACRO378390010 ACRO378392500
Tetrapropylammonium perruthenate
Tetrapropylammonium perruthenate
Fórmula: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Peso Molecular: 351.43 g/mol
Ponto de Fusão: 160 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00074914
Número CAS: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Encomendar
Appearance Black Powder
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) ≥27.7 %