Print…
Tetraethylammonium nitrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
420310250 420310100
ACRO420310250EA 129 EUR
ACRO420310250 ACRO420310100
Tetraethylammonium nitrate 99%
Tetraethylammonium nitrate
Fórmula: C₈H₂₀N₂O₃
Ponto de Fusão: >240 °C
Densidade: 1,1622 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041978
Número CAS: 1941-26-0
EINECS: 217-725-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %