Tetrapentylammonium iodide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L14088.22
L14088.06
L14088.14
L14088.22EA
270
EUR
L14088.22
L14088.06
L14088.14
Tetrapentylammonium iodide ≥98%
Tetrapentylammonium iodide
Purity: 98%
CAS No.: 2498-20-6
Molecular Formula: C20H44IN
Formula Weight: 425.49
Melting Point: 135-139°
Beilstein Reference: 3917412
Fórmula:
C₂₀H₄₄IN Ponto de Fusão: 135…139 °C Densidade: 1,18 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041980 Número CAS: 2498-20-6 EINECS: 219-688-0 |