Print…
Tetrabutylammonium cyanide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
358665-1G 358665-5G
SIAL358665-1GEA 80.3 EUR
SIAL358665-1G SIAL358665-5G
Tetrabutylammonium cyanide, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium cyanide
Fórmula: C₁₇H₃₆N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 10442-39-4
EINECS: 233-926-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II