Print…
Tetrabutylammonium perchlorate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
86893-10G 86893-50G
86893-10GEA 75.8 EUR
86893-10G 86893-50G
Tetrabutylammonium perchlorate, Supelco®
Tetrabutylammonium perchlorate
Fórmula: C₁₆H₃₆ClNO₄
Ponto de Fusão: 210 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00038722
Número CAS: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
UN: 1481
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86b14fe3ee2b3c9af25ca4c33f750c215f04938&vid=991ec1e3bd016ca01df035622e05e9a49b6846a7&prid=web&clid=SAPDAM